Kluczowe dokumenty
360244
7-Methyluric acid
98%
Synonim(y):
7-Methyl-2,6,8-trihydroxypurine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.14
Beilstein:
181629
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
98%
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN1C(=O)NC2=C1C(=O)NC(=O)N2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)