Merck
359718
Sigma-Aldrich
Boc-Thr-OH
98%
Synonim(y):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-threonine, Boc-L-threonine
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.23
Beilstein:
2051735
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D −8.5°, c = 1 in acetic acid
mp
80-82 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO5/c1-5(11)6(7(12)13)10-8(14)15-9(2,3)4/h5-6,11H,1-4H3,(H,10,14)(H,12,13)/t5-,6+/m1/s1
Klucz InChI
LLHOYOCAAURYRL-RITPCOANSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)