Przejdź do
359548
Ammonium diethyldithiocarbamate
Synonim(y):
Diethyldithiocarbamic acid ammonium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
646,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)2NC(S)SSNH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.31
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
244-224-9
Beilstein/REAXYS Number:
5796362
MDL number:
Form:
solid
646,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
mp
80 °C (dec.) (lit.)
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N.CCN(CC)C(S)=S
InChI
1S/C5H11NS2.H3N/c1-3-6(4-2)5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);1H3
InChI key
JSYCNFYVINPILE-UHFFFAOYSA-N
Application
Ammonium diethyldithiocarbamate is suitable for use in a study to detect vascular O2- production in intact aortic segments by lucigenin-enhanced chemiluminescence method.
Reactant involved in:
  • Reactions with copper acetylacetonato complex
  • Triazole compounds
  • Causing accelerated degradation of methyl iodide
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T2450000448281195758
description
-
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
75 wt. % in H2O
description
98%
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
80 °C (dec.) (lit.)
mp
245-250 °C (lit.)
mp
-
mp
>300 °C (lit.)
form
solid
form
-
form
-
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
functional group
amine
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)