Merck
358762
Sigma-Aldrich
1,2,4-Triethylbenzene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H3(C2H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.27
Beilstein:
2040427
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.501 (lit.)
tw
220-222 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
gęstość
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCc1ccc(CC)c(CC)c1
InChI
1S/C12H18/c1-4-10-7-8-11(5-2)12(6-3)9-10/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
WNLWIOJSURYFIB-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
F Gagnaire et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 13(2), 123-128 (1993-03-01)
1,2,4-Triethylbenzene (1,2,4-TEB) and 1,3,5-triethylbenzene (1,3,5-TEB) were administered orally to male Sprague-Dawley rats. Experimental and appropriate control rats were examined electrophysiologically for motor and sensory conduction velocities (MCV and SCV), and the amplitudes of the sensory (ASAP) and muscular action potentials
Desire D Tshala-Katumbay et al.
Acta neuropathologica, 112(3), 317-324 (2006-07-29)
The chromogenic and neurotoxic gamma-diketone 1,2-diacetylbenzene (1,2-DAB), but not its isomer 1,3-DAB, induces blue discoloration of tissues and urine, clustering of axonal microtubules and proximal neurofilament-filled axonal swellings in rodents. The remarkable chromogenic property of 1,2-DAB, a monocyclic aromatic hydrocarbon