Merck
357731
Sigma-Aldrich
Methyl 4-chloro-2,2-dimethyl-4-pentenoate
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H13ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.64
Numer MDL:
Próba
98%
ciąg SMILES
COC(=O)C(C)(C)CC(Cl)=C
InChI
1S/C8H13ClO2/c1-6(9)5-8(2,3)7(10)11-4/h1,5H2,2-4H3
Klucz InChI
NMIYZQVNXZOOPF-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)