Merck
356778
Sigma-Aldrich
Iron
foil, thickness 1.0 mm, ≥99.9%
About This Item
Wzór liniowy:
Fe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
55.85
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
≥99.9%
Formularz
foil
rezystywność
9.71 μΩ-cm
grubość
1.0 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
gęstość
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Klucz InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)