Merck
348317
4-Methylphthalic anhydride
95%
Synonim(y):
5-Methyl-2-benzofuran-1,3-dione
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.14
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
EC Number:
243-073-6
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
InChI key
ZOXBWJMCXHTKNU-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C9H6O3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9(11)12-8(6)10/h2-4H,1H3
SMILES string
Cc1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
assay
95%
bp
295 °C (lit.)
mp
90-92 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)