Merck
348244
Sigma-Aldrich
4-Amino-D-phenylalanine hydrate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H4CH2CH(NH2)CO2H·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.20 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D +37°, c = 2 in H2O
mp
268-270 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.N[C@H](Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)