Merck
347698
Methyl (S)-(+)-3-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-cis-2-propenoate
85%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.21
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
85%
optical activity
[α]20/D +118°, c = 18 in chloroform
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
bp
60-62 °C/0.2 mmHg (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)\C=C/[C@H]1COC(C)(C)O1
InChI
1S/C9H14O4/c1-9(2)12-6-7(13-9)4-5-8(10)11-3/h4-5,7H,6H2,1-3H3/b5-4-/t7-/m0/s1
InChI key
VXZZSPHSNBVYHV-MJSGSUOKSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
204.0 °F - closed cup
flash_point_c
95.56 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)