Merck
347280
Sigma-Aldrich
Magnesium hexafluoroacetylacetonate 1,2-dimethoxyethane complex
About This Item
Wzór liniowy:
Mg(C5HF6O2)2(O2C4H10)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
528.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
65-68 °C (lit.)
ciąg SMILES
COCCOC.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Mg]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F