Merck
347019
Sigma-Aldrich
(−)-(R)-1-[(S)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyl methyl ether
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H18FeOP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
421.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D −337°, c = 1 in chloroform
mp
127-128 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CO[C@H](C)[C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4
Zastosowanie
Ligand for the synthesis of optically active binaphthyls, and ternaphthalenes via asymmetric Grignard cross-coupling.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hayashi, T. et al.
Tetrahedron Letters, 30, 215-215 (1989)
Hayashi, T. et al.
Journal of the American Chemical Society, 110, 8153-8153 (1988)