Merck
346470
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethoxy)phenol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3OC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.446 (lit.)
tw
69-70 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.379 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1cccc(OC(F)(F)F)c1
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup