Merck
346349
Sigma-Aldrich
9-Oxo-9H-thioxanthene-3-carbonitrile 10,10-dioxide
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H7NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
mp
280-282 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1c2ccccc2S(=O)(=O)c3cc(ccc13)C#N
InChI
1S/C14H7NO3S/c15-8-9-5-6-11-13(7-9)19(17,18)12-4-2-1-3-10(12)14(11)16/h1-7H
Klucz InChI
KFTPXAFBDZWJNK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3