Merck
346322
Sigma-Aldrich
2-[2-(Aminomethyl)phenylthio]benzyl alcohol hydrochloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
H2NCH2C6H4SC6H4CH2OH · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.80
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
190-194 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl.NCc1ccccc1Sc2ccccc2CO
InChI
1S/C14H15NOS.ClH/c15-9-11-5-1-3-7-13(11)17-14-8-4-2-6-12(14)10-16;/h1-8,16H,9-10,15H2;1H
Klucz InChI
ZJODQRQMMAIPJV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)