Merck
346268
Sigma-Aldrich
6-Nitrohexanoic acid
98%
Synonim(y):
6-Nitrocaproic acid
About This Item
Wzór liniowy:
O2N(CH2)5CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459 (lit.)
tw
136 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp
21-22 °C (lit.)
gęstość
1.186 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CCCCC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H11NO4/c8-6(9)4-2-1-3-5-7(10)11/h1-5H2,(H,8,9)
Klucz InChI
RDMHCTBEKVBKLF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
6-Nitrohexanoic acid may be used in the synthesis of 6-aminohexanoic acid, which on polymerization yields Nylon-6. It may be used in the synthesis of conjugable analog of benzodiazepine 4′′chlorodiazepam (Ro5-4864), C6Ro5-4864.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cleavage of 2-nitrocyclohexanone by base.
Matlack AS and Breslow DS.
The Journal of Organic Chemistry, 32(6), 1995-1996 (1967)
Mingfeng Bai et al.
Bioconjugate chemistry, 18(4), 1118-1122 (2007-06-08)
A conjugable analogue of the benzodiazepine 4' '-chlorodiazepam (Ro5-4864), C6Ro5-4864 was synthesized to probe the binding sites of translocator protein (18 kDa; TSPO), previously known as the peripheral benzodiazepine receptor for molecular imaging. The amino group in this analogue allows