Przejdź do
N5636
3-Nitropropionic acid
≥97% (HPLC), powder or crystals, mitochondrial complex II inhibitor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
266,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O2N(CH2)2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.08
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
208-003-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1759889
Assay:
≥97%
Form:
powder or crystals
266,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
3-Nitropropionic acid, ≥97%
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder or crystals
color
white to light yellow
mp
68-70 °C (lit.)
solubility
alcohol: may be light yellow 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CC[N+]([O-])=O)=O
InChI
1S/C3H5NO4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)
InChI key
WBLZUCOIBUDNBV-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Nitropropionic acid has been used:
  • to generate multiple system atropy-parkinsoniam (MSA-P) model in rat to evaluate its effect on embryonic striatal and mesencephalic grafts
  • to inject into the nigrostriatal dopaminergic pathway in rats in order to examine its specific effects on the dopamine system
  • as succinate dehydrogenase (SDH) inhibitor for LUHMES neurons and cell lines
Biochem/physiol Actions
Administering 3-nitropropionic acid (3-NP) to the inner ear can stimulate sensorineural hearing loss. It serves as an irreversible inhibitor of mitochondrial complex II.
Excitotoxin shown to cause brain lesions similar to those of Huntington′s disease.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N22908164603773077
assay
≥97%
assay
97%
assay
≥97% (HPLC)
assay
97%
form
powder or crystals
form
crystals
form
powder
form
powder or crystals
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
alcohol: may be light yellow 100 mg/mL
solubility
-
solubility
ethanol: 100 mg/mL, DMSO: soluble
solubility
-
color
white to light yellow
color
-
color
light yellow
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Nitropropionic acid
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)