Merck
344885
Sigma-Aldrich
Piperidine thiocyanate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.24
Numer MDL:
Próba
97%
ciąg SMILES
SC#N.C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N.CHNS/c1-2-4-6-5-3-1;2-1-3/h6H,1-5H2;3H
Klucz InChI
HHUXWFCTZRENLW-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)