Merck
344842
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(3-pyridylmethyl)-2-thiourea
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14N4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.34
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
97%
mp
157-159 °C (lit.)
ciąg SMILES
S=C(NCc1cccnc1)NCc2cccnc2