Merck
344567
Sigma-Aldrich
2-Ethoxyanisole
98%
Synonim(y):
1-Ethoxy-2-methoxybenzene
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OC6H4OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.524 (lit.)
tw
217-218 °C (lit.)
gęstość
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOc1ccccc1OC
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)