Merck
344168
Sigma-Aldrich
Phenyl 9-acridinecarboxylate
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
98%
mp
189-191 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C(Oc1ccccc1)c2c3ccccc3nc4ccccc24
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)