Merck
344109
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-N,N-Dimethyl-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H28FeNP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
441.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
aktywność optyczna
[α]20/D −355°, c = 0.6 in ethanol
przydatność reakcji
reaction type: Asymmetric synthesis
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
141-143 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)N(C)C
InChI
1S/C21H23NP.C5H5.Fe/c1-17(22(2)3)20-15-10-16-21(20)23(18-11-6-4-7-12-18)19-13-8-5-9-14-19;1-2-4-5-3-1;/h4-17H,1-3H3;1-5H;/t17-;;/m1../s1
Klucz InChI
RCAFPSZHKFOLEE-ZEECNFPPSA-N
Zastosowanie
Ligand used in the enantioselective vinylation of aldehydes.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Iio, H. et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1390-1390 (1991)