Merck
344001
Sigma-Aldrich
4′-Fluoroacetanilide
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CONHC6H4F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
mp
153-155 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)Nc1ccc(F)cc1