Merck
343978
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-5-fluorobenzoic acid
99%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H2(F)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
mp
144-146 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(F)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H3Cl2FO2/c8-4-2-5(9)6(10)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
Klucz InChI
KZCWJHUTTSVCRO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3