Merck
343889
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(2-Aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
technical grade, 90%
Synonim(y):
2,2′-(Ethylenedioxy)dianiline-N,N,N′,N′-tetraacetic acid, BAPTA, Ethylenedioxybis(o-phenylenenitrilo)tetraacetic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H24N2O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
476.43
Beilstein:
5192406
Numer MDL:
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
ciąg SMILES
OC(=O)CN(CC(O)=O)c1ccccc1OCCOc2ccccc2N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C22H24N2O10/c25-19(26)11-23(12-20(27)28)15-5-1-3-7-17(15)33-9-10-34-18-8-4-2-6-16(18)24(13-21(29)30)14-22(31)32/h1-8H,9-14H2,(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)
Klucz InChI
FTEDXVNDVHYDQW-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shan Li et al.
Molecular cell, 74(6), 1123-1137 (2019-05-06)
Abnormal processing of stressed replication forks by nucleases can cause fork collapse, genomic instability, and cell death. Despite its importance, it is poorly understood how the cell properly controls nucleases to prevent detrimental fork processing. Here, we report a signaling