Merck
343749
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2,2-dimethyl-3-pentanol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CC(C2H5)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442 (lit.)
bp
174 °C (lit.)
mp
−19 °C (lit.)
gęstość
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(O)(CC)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H20O/c1-6-9(10,7-2)8(3,4)5/h10H,6-7H2,1-5H3
Klucz InChI
CFWIFHZJKFFDFU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)