Merck
343579
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-2,5-diphenyl-3(2H)-thiophenone 1,1-dioxide
98%
Synonim(y):
4-Hydroxy-2,5-diphenyl-3-thiophenone 1,1-dioxide, 2,5-Diphenyl-4-hydroxy-3-thiophenone 1,1-dioxide, HOTDO
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.33
Beilstein:
544870
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
238-240 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
OC1=C(c2ccccc2)S(=O)(=O)C(c3ccccc3)C1=O
InChI
1S/C16H12O4S/c17-13-14(18)16(12-9-5-2-6-10-12)21(19,20)15(13)11-7-3-1-4-8-11/h1-10,15,18H
Klucz InChI
UIVWXNPUCAHAJX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)