Merck
343307
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxyaniline hydrochloride
99%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3NH2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
99%
mp
230 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl.COc1ccc(N)c(OC)c1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)