Merck
343269
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) fluoride
fused, pieces, 3-12 mm, 99.9%
Synonim(y):
Yttrium trifluoride
About This Item
Wzór liniowy:
YF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.90
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Próba
99.9%
Postać
fused
pieces
wielkość cząstki
3-12 mm
gęstość
4.01 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
F[Y](F)F
InChI
1S/3FH.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Suitable for vacuum deposition.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)