Merck
342343
Sigma-Aldrich
Dibromo(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12Br2Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
463.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
ciąg SMILES
Br[Pt]Br.C1CC=CCCC=C1
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)