Przejdź do
342289
cis,cis-1,3,5-Trimethylcyclohexane-1,3,5-tricarboxylic acid
99%
Synonim(y):
Kemp’s triacid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.27
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3557263
3960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
mp
241-243 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@]1(C[C@](C)(C[C@](C)(C1)C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H18O6/c1-10(7(13)14)4-11(2,8(15)16)6-12(3,5-10)9(17)18/h4-6H2,1-3H3,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)/t10-,11+,12-
InChI key
AZWHPGZNOIYGFB-ZSBIGDGJSA-N
Application
Versatile molecule for molecular recognition studies. Also used to prepare a chiral auxiliary for asymmetric radical addition, allylation, and annulation reactions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
155268T1280720025
description
99%
description
99%
description
98%
description
purum, ≥98.0% (GC)
assay
99%
assay
99%
assay
98%
assay
≥98.0% (GC)
mp
241-243 °C (lit.)
mp
46-49 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)