Merck
342130
Sigma-Aldrich
Propyl bromoacetate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH2CO2CH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.451 (lit.)
bp
176 °C (lit.)
gęstość
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCOC(=O)CBr
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)