Merck
342009
Sigma-Aldrich
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CHF2CF2OC6H4COH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.46 (lit.)
bp
227 °C (lit.)
gęstość
1.343 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)C(F)(F)Oc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H6F4O2/c10-8(11)9(12,13)15-7-3-1-6(5-14)2-4-7/h1-5,8H
Klucz InChI
ZTBIQWAGWYPSHC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde may be used in chemical synthesis.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)