Merck
340715
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromo-6-fluoroaniline
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Br2C6H2(F)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
97%
mp
59-64 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1c(F)cc(Br)cc1Br
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)