Merck
340464
Sigma-Aldrich
1,3-Dichlorotetrafluorobenzene
85%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6F4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.96
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
85%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.468 (lit.)
tw
150-152 °C (lit.)
gęstość
1.652 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1c(F)c(Cl)c(F)c(Cl)c1F
Inne uwagi
remainder 1,2-isomer
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)