Merck
340308
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Hexanol
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.17
Beilstein:
1718998
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]24/D −11°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.414 (lit.)
tw
137-138 °C (lit.)
gęstość
0.814 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCC[C@@H](C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-3-4-5-6(2)7/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-/m1/s1
Klucz InChI
QNVRIHYSUZMSGM-ZCFIWIBFSA-N
Zastosowanie
Used in the preparation of key intermediates for model studies in the total synthesis of antivirally active glycolipid cycloviracin B1.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fangyuan Zhou et al.
The ISME journal, 11(12), 2809-2820 (2017-08-12)
Interactions among microbial symbionts have multiple roles in the maintenance of insect-microbe symbiosis. However, signals mediating microbial interactions have been scarcely studied. In the classical model system of bark beetles and fungal associates, fungi increase the fitness of insects. However
Kazumi Kondo et al.
Journal of medicinal chemistry, 45(17), 3805-3808 (2002-08-09)
The synthesis and evaluation of both the (R)- and (S)-enantioisomers about the 5-position on a tetrahydro-1H-1-benzazepine derivative were described. The absolute configuration of the (R,R)-isomer (10) was determined by X-ray crystallographic analysis. After evaluation of both enantiomers (compounds R-2, S-2)