Merck
340006
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
99%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4OCF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.394 (lit.)
tw
104-105 °C (lit.)
gęstość
1.323 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C - closed cup