Przejdź do zawartości
754277
(3-Glycidyl-13C3-oxypropyl) trimethoxysilane
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
3-(2,3-Epoxypropoxy)propyltrimethoxysilane
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C6H20O5Si
Masa cząsteczkowa:
239.32
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
liquid
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
97% (CP)
form
liquid
bp
120 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.083 g/mL at 25 °C
functional group
silyl
mass shift
M+3
SMILES string
CO[Si](OC)(OC)CCCO[13CH2][13CH]1O[13CH2]1
InChI
1S/C9H20O5Si/c1-10-15(11-2,12-3)6-4-5-13-7-9-8-14-9/h9H,4-8H2,1-3H3/i7+1,8+1,9+1
InChI key
BPSIOYPQMFLKFR-ULEDQSHZSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
275.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
135 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)