Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HOCH2CH2)2NC2D5
Masa cząsteczkowa:
138.22
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+5
Form:
liquid
isotopic purity
98 atom % D
assay
97% (CP)
form
liquid
bp
246-252 °C (lit.)
density
1.051 g/mL at 25 °C
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO2/c1-2-7(3-5-8)4-6-9/h8-9H,2-6H2,1H3/i1D3,2D2
InChI key
AKNUHUCEWALCOI-ZBJDZAJPSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
255.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
124 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?