Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 837,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
837,00 zł
vapor pressure
9.63 psi ( 20 °C)
Quality Segment
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥99% (CP)
contains
0.025 wt. % BHT as stabilizer
refractive index
n20/D 1.4202 (lit.)
bp
32 °C/758 mmHg (lit.)
density
0.991 g/mL at 25 °C
mass shift
M+4
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]c1oc([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI key
YLQBMQCUIZJEEH-RHQRLBAQSA-N
General description
Application
- synthesis of deuterated reference standards
- Isotope effect investigations in reaction mechanisms
- Advanced materials research and development
Features and Benefits
- High isotopic purity for reliable results
- Stable under various experimental conditions
- Compatible with a wide range of chemical processes
- Provides accurate insights in complex systems
Benefits
- Facilitates Advanced research methodologies and applications
- Provides reliable data for environmental monitoring
- Enhances understanding of chemical interactions
- Supports the development of innovative solutions
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains 0.025 wt. % BHT as stabilizer | description 98 atom % D | description 98 atom % D, 98% (CP) | description 98 atom % D |
| mass shift M+4 | mass shift M+4 | mass shift M+4 | mass shift M+4 |
| assay ≥99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 98% (CP) | assay 99% (CP) |
| isotopic purity ≥98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.4202 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index n20/D 1.493 (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
-32.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-36 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6142-90-1
6142-90-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?