Merck
338427
Sigma-Aldrich
2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-quinolinecarbonitrile
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H4F6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
98%
mp
76-78 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cc(C#N)c2cccc(c2n1)C(F)(F)F
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)