Merck
338230
Sigma-Aldrich
3,4-Diisopropoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
99%
Synonim(y):
Diisopropyl squarate
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2CHO]2C4(=O)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
bp
110 °C/0.04 mmHg (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)OC1=C(OC(C)C)C(=O)C1=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-5(2)13-9-7(11)8(12)10(9)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Klucz InChI
KCZPGGVPQXQGEJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3,4-diizopropoksy-3-cyklobuteno-1,2-dion wykorzystano do otrzymania 1,1′-bis{3-(4-izopropoksy-3-cyklobuteno-1,2-diokso)}ferrocenu i 3-izopropoksy-4-ferrocenylo-3-cyklobuteno-1,2-dionu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of squaric acid ester-containing ferrocene derivatives.
Aguilar-Aguilar A, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 1, 156-162 (2004)