Merck
337900
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-thienylmethyl benzoate
technical grade, 90%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.30
Numer MDL:
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
ciąg SMILES
Cc1ccc(COC(=O)c2ccccc2)s1
InChI
1S/C13H12O2S/c1-10-7-8-12(16-10)9-15-13(14)11-5-3-2-4-6-11/h2-8H,9H2,1H3
Klucz InChI
OYCPSLZIFRQTQO-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)