Merck
337730
Sigma-Aldrich
Potassium tetrakis(thiocyanato)platinate(II)
Synonim(y):
Dipotassium tetrakis(thiocyanato)platinate(2-) , Dipotassium tetrathiocyanatoplatinate(2-)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4K2N4PtS4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
505.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
ciąg SMILES
[K+].[K+].N#CS[Pt--](SC#N)(SC#N)SC#N
InChI
1S/4CHNS.2K.Pt/c4*2-1-3;;;/h4*3H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
Klucz InChI
HFSDIGGSMJDZEA-UHFFFAOYSA-J
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)