Merck
337684
Sigma-Aldrich
Dichlorobis[methylenebis(diphenylphosphine)]dipalladium-dichloromethane adduct
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C51H46Cl4P4Pd2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1137.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
mp
247 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Pd].Cl[Pd].ClCCl.C(P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.C(P(c5ccccc5)c6ccccc6)P(c7ccccc7)c8ccccc8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)