Merck
335487
Sigma-Aldrich
5′-Nitro-2′-(4-nitrophenyl)benzanilide
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CONHC6H3(NO2)C6H4NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
239-242 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2NC(=O)c3ccccc3)[N+]([O-])=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)