Merck
335177
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenyl acetate
98%
Synonim(y):
O-Acetylguaiacol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2C6H4OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.514 (lit.)
bp
122-124 °C/18 mmHg (lit.)
gęstość
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccccc1OC(C)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-7(10)12-9-6-4-3-5-8(9)11-2/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
BHJHPYFAYGAPLS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Methoxyphenyl acetate may be used in chemical synthesis.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)