Kluczowe dokumenty
334766
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-2-methylquinoline
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12FN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
98%
mp
34-36 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1CCc2cc(F)ccc2N1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?