Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 371,00 zł 278,25 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
278,25 zł
Cena katalogowa371,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
form
crystalline
reaction suitability
reagent type: oxidant
impurities
<0.005% chloride
color
pale violet
SMILES string
[Fe+3].[H]O[H].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Fe.H2O/c3*2-1(3,4)5;;/h3*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI key
PFPIMAZLJXJVAN-UHFFFAOYSA-K
Application
- Fullerene-fused lactones
- α-Carbonyl furans via one-pot cyclization
- Fullerodioxolanes via heterocyclization
- Dialylated indoles via double alkylation
- Aryl esters via oxidative esterification
Used as chemical actinometer based on photolysis of ferrioxalate in presence of polyoxometalate in aqueous solution
Oxidant for conducting polymer nanoparticles synthesized in ionic liquid by chemical polymerization
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description crystalline, low chloride | description crystalline | description 97% | description 99.999% trace metals basis |
| reaction suitability reagent type: oxidant | reaction suitability reagent type: oxidant | reaction suitability reagent type: oxidant | reaction suitability - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form crystalline | form crystalline | form - | form solid |
| impurities <0.005% chloride | impurities <0.10% chloride | impurities - | impurities ≤15.0 ppm Trace Metal Analysis |
| color pale violet | color yellow | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iron(III) perchlorate hydrate
wgk
WGK 3
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?