Merck
333794
Sigma-Aldrich
Cesium propionate, compound with propionic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CO2Cs · xC2H5CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
powder and chunks
skład
Degree of hydration, ≤1
mp
160 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cs].CCC(O)=O
InChI
1S/2C3H6O2.Cs/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+1/p-1
Klucz InChI
WIHYSNKBMOMJGD-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges