Merck
333204
Sigma-Aldrich
Tantalum nitride
5 μm, 99.5% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
TaN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.95
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.5% trace metals basis
wielkość cząstki
5 μm
ciąg SMILES
N#[Ta]
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3